Print…
3,5-Dichloropyrazine-2-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR20012-1G OR20012-50MG OR20012-250MG OR20012-500MG
APOSOR20012-1GEA 1040 EUR
APOSOR20012-1G APOSOR20012-50MG APOSOR20012-250MG APOSOR20012-500MG
3,5-Dichloropyrazine-2-carbaldehyde
3,5-Dichloropyrazine-2-carbaldehyde
Fórmula: C₅H₂Cl₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864908
Número CAS: 136866-27-8