Print…
Ethyl cyclobutylideneacetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR200117-1G OR200117-250MG
APOSOR200117-1GEA 0 EUR
APOSOR200117-1G APOSOR200117-250MG
Ethyl cyclobutylideneacetate 97%
Ethyl cyclobutylideneacetate
Fórmula: C₈H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 81 °C/14mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11977311
Número CAS: 27741-65-7