Print…
5-Formyl-2-furancarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR200110-250MG OR200110-500MG
APOSOR200110-250MGEA 94.5 EUR
APOSOR200110-250MG APOSOR200110-500MG
5-Formyl-2-furancarboxylic acid
5-Formyl-2-furancarboxylic acid
Fórmula: C₆H₄O₄
Ponto de Fusão: 209 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020924
Número CAS: 13529-17-4