Print…
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Nitro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR200107-10G OR200107-25G
APOSOR200107-10GEA 94.4 EUR
APOSOR200107-10G APOSOR200107-25G
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Fórmula: C₇H₅N₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00220274
Número CAS: 93-84-5