Print…
Ethyl 3,4-diaminobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Diaminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3,4-diaminobenzoate
OR2001-100G OR2001-25G OR2001-5G
APOSOR2001-100GEA 119 EUR
APOSOR2001-100G APOSOR2001-25G APOSOR2001-5G
Ethyl 3,4-diaminobenzoate
Ethyl-3,4-diaminobenzoate
Fórmula: C₉H₁₂N₂O₂
Peso Molecular: 180.21 g/mol
Ponto de Fusão: 108…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00179337
Número CAS: 37466-90-3