Print…
1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR200097-1G OR200097-250MG OR200097-5G OR200097-500MG
APOSOR200097-1GEA 258 EUR
APOSOR200097-1G APOSOR200097-250MG APOSOR200097-5G APOSOR200097-500MG
1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Fórmula: C₁₃H₁₈BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01308459
Número CAS: 836-58-8