Print…
4-Isopropylphenylacetyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(4-Isopropylphenyl)acetyl chloride
OR200093-1G OR200093-250MG OR200093-500MG
APOSOR200093-1GEA 445 EUR
APOSOR200093-1G APOSOR200093-250MG APOSOR200093-500MG
4-Isopropylphenylacetyl chloride
4-Isopropylphenylacetyl chloride
Fórmula: C₁₁H₁₃ClO
Peso Molecular: 196.68 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12024949
Número CAS: 52629-44-4