Print…
2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride, 2-(Pyridin-2-yl)acetic acid HCl
OR20009-25G OR20009-5G OR20009-100G
APOSOR20009-25GEA 84.1 EUR
APOSOR20009-25G APOSOR20009-5G APOSOR20009-100G
2-Pyridylacetic acid hydrochloride
2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Fórmula: C₇H₇NO₂
Peso Molecular: 173.60 g/mol
Ponto de Fusão: 135 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012812
Número CAS: 16179-97-8
EINECS: 240-316-8