Print…
Ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR200073-1G OR200073-5G
APOSOR200073-1GEA 69.6 EUR
APOSOR200073-1G APOSOR200073-5G
Ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Fórmula: C₉H₉NO₅
Peso Molecular: 211.18 g/mol
Ponto de Fusão: 89…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06204637
Número CAS: 717-01-1