Print…
4-Pyrimidinecarboxylic acid, methyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl pyrimidine-4-carboxylate
OR200069-1G OR200069-5G
APOSOR200069-1GEA 36.4 EUR
APOSOR200069-1G APOSOR200069-5G
4-Pyrimidinecarboxylic acid, methyl ester
4-Pyrimidinecarboxylic acid, methyl ester
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 63…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234184
Número CAS: 2450-08-0