Print…
N1-Methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR200062-1G OR200062-5G
APOSOR200062-1GEA 0 EUR
APOSOR200062-1G APOSOR200062-5G
N1-Methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine
N1-Methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine
Fórmula: C₇H₉N₃O₂
Ponto de Fusão: 168…179 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00156607
Número CAS: 41939-61-1