Print…
4-Methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
OR200061-1G OR200061-250MG OR200061-50MG
APOSOR200061-1GEA 491 EUR
APOSOR200061-1G APOSOR200061-250MG APOSOR200061-50MG
4-Methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
4-Methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Fórmula: C₈H₇NO₂
Ponto de Fusão: 153…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16742805
Número CAS: 78258-80-7