Print…
Morpholine-4-carboxamidinium acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR200058-1G OR200058-5G
APOSOR200058-1GEA 0 EUR
APOSOR200058-1G APOSOR200058-5G
Morpholine-4-carboxamidinium acetate
Morpholine-4-carboxamidinium acetate
Fórmula: C₇H₁₅N₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03428317
Número CAS: 402726-73-2