Print…
2-Chloro-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-1H-benzo[d]imidazole-5-carbonitrile
OR200030-100MG OR200030-500MG
APOSOR200030-100MGEA 249 EUR
APOSOR200030-100MG APOSOR200030-500MG
2-Chloro-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
2-Chloro-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Fórmula: C₈H₄ClN₃
Peso Molecular: 177.59 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08457981
Número CAS: 401567-00-8