Print…
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-3-phenylpyrrolidine-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR200020-1G OR200020-250MG OR200020-50MG OR200020-100MG OR200020-500MG
APOSOR200020-1GEA 1190 EUR
APOSOR200020-1G APOSOR200020-250MG APOSOR200020-50MG APOSOR200020-100MG APOSOR200020-500MG
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-3-phenylpyrrolidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-3-phenylpyrrolidine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₆H₂₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18064983
Número CAS: 1314394-67-6