Print…
Methyl-4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR20002-5G
APOSOR20002-5GEA 98.6 EUR
APOSOR20002-5G
Methyl-4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate 97%
Methyl-4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate
Fórmula: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09953612
Número CAS: 372118-01-9