Print…
2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dichloro-1H-benzo[d]imidazole
OR200016-1G OR200016-250MG OR200016-500MG
APOSOR200016-1GEA 517 EUR
APOSOR200016-1G APOSOR200016-250MG APOSOR200016-500MG
2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
Fórmula: C₇H₄Cl₂N₂
Peso Molecular: 187.03 g/mol
Ponto de Fusão: 207…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00091850
Número CAS: 4887-95-0