Print…
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Phenylpiperidine-3-carboxylic acid, N-BOC protected
OR200004-100MG OR200004-250MG
APOSOR200004-100MGEA 661 EUR
APOSOR200004-100MG APOSOR200004-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₇H₂₃NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11223632
Número CAS: 1203685-64-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III