Print…
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR200003-1G OR200003-250MG OR200003-500MG OR200003-2.5G OR200003-5G
APOSOR200003-1GEA 458 EUR
APOSOR200003-1G APOSOR200003-250MG APOSOR200003-500MG APOSOR200003-2.5G APOSOR200003-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbaldehyde
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbaldehyde
Fórmula: C₈H₆N₂O
Ponto de Fusão: 143…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09910326
Número CAS: 136117-73-2