Print…
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR20-1G OR20-5G
APOSOR20-1GEA 0 EUR
APOSOR20-1G APOSOR20-5G
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₉H₇BrN₂
Ponto de Fusão: 73…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01940433
Número CAS: 149739-65-1