Print…
p-Tolyl chloroformate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Methylphenyl chloroformate
OR1994-1G OR1994-500MG OR1994-5G
APOSOR1994-1GEA 58 EUR
APOSOR1994-1G APOSOR1994-500MG APOSOR1994-5G
p-Tolyl chloroformate
p-Tolyl chloroformate
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de ebulição: 99.5 °C/20mmHg
Densidade: 1.188 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013255
Número CAS: 937-62-2
EINECS: 213-332-8
UN: 3277
ADR: 6.1+8 II