Print…
N-Boc-4-piperidineethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1989-25G OR1989-5G OR1989-1G
APOSOR1989-25GEA 97.3 EUR
APOSOR1989-25G APOSOR1989-5G APOSOR1989-1G
N-Boc-4-piperidineethanol
N-Boc-4-piperidineethanol
Fórmula: C₁₂H₂₃NO₃
Ponto de ebulição: 120…150 °C/0,5mmHg
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03427086
Número CAS: 89151-44-0