Print…
6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1988-25G OR1988-5G OR1988-1G
APOSOR1988-25GEA 0 EUR
APOSOR1988-25G APOSOR1988-5G APOSOR1988-1G
6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid 97%
6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₄N₂O₃
Ponto de Fusão: 276 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00023267
Número CAS: 6299-87-2