Print…
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1978-1G OR1978-5G OR1978-10G
APOSOR1978-1GEA 23.2 EUR
APOSOR1978-1G APOSOR1978-5G APOSOR1978-10G
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₈H₇BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08056208
Número CAS: 56051-32-2