Print…
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1969-1G OR1969-250MG OR1969-5G
APOSOR1969-1GEA 0 EUR
APOSOR1969-1G APOSOR1969-250MG APOSOR1969-5G
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₉H₉N₃
Ponto de Fusão: 174…177 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01693715
Número CAS: 5591-70-8