Print…
5-Bromo-2-iodopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1964-100G OR1964-25G
APOSOR1964-100GEA 139 EUR
APOSOR1964-100G APOSOR1964-25G
5-Bromo-2-iodopyridine
5-Bromo-2-iodopyridine
Fórmula: C₅H₃BrIN
Ponto de Fusão: 113…117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00691506
Número CAS: 223463-13-6