Print…
1-Bromo-4-chlorobenzene 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1960-1KG OR1960-250G OR1960-5KG
APOSOR1960-1KGEA 0 EUR
APOSOR1960-1KG APOSOR1960-250G APOSOR1960-5KG
1-Bromo-4-chlorobenzene 98+%
1-Bromo-4-chlorobenzene
Fórmula: C₆H₄BrCl
Ponto de ebulição: 196 °C
Ponto de Fusão: 63…67 °C
Densidade: 1,651 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000600
Número CAS: 106-39-8
EINECS: 203-392-3