Print…
L(+)-α-Phenylglycine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: H-Phg-OH, L-(+)-2-Phenylglycine
OR19581-100G OR19581-25G OR19581-500G
APOSOR19581-100GEA 24.8 EUR
APOSOR19581-100G APOSOR19581-25G APOSOR19581-500G
L(+)-α-Phenylglycine 97%
L(+)-α-Phenylglycine
Fórmula: C₈H₉NO₂
Peso Molecular: 151.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064403
Número CAS: 2935-35-5