Print…
2,4-Dimethylbenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR19563-100G OR19563-25G OR19563-500G
APOSOR19563-100GEA 34.8 EUR
APOSOR19563-100G APOSOR19563-25G APOSOR19563-500G
2,4-Dimethylbenzoic acid
2,4-Dimethylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 267 °C
Ponto de Fusão: 124…126 °C
Ponto de Inflamação: 154 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002480
Número CAS: 611-01-8
EINECS: 210-246-2