Print…
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, Pyrrolidinoethylamine
OR19557-100G OR19557-25G OR19557-5G
APOSOR19557-100GEA 207 EUR
APOSOR19557-100G APOSOR19557-25G APOSOR19557-5G
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 98%
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Fórmula: C₆H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 161 °C
Densidade: 0,901 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003182
Número CAS: 7154-73-6
EINECS: 230-509-5
UN: 2734
ADR: 8+3,II