Print…
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,6-Dioxaoctanedioic acid
OR19555-1G OR19555-5G
APOSOR19555-1GEA 43.5 EUR
APOSOR19555-1G APOSOR19555-5G
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₆
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00054502
Número CAS: 23243-68-7