Print…
Dimethyl acetylenedicarboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Dimethyl but-2-yne-1,4-dioate, Dimethyl but-2-ynedioate
OR1955-100G OR1955-25G OR1955-250G
APOSOR1955-100GEA 43.5 EUR
APOSOR1955-100G APOSOR1955-25G APOSOR1955-250G
Dimethyl acetylenedicarboxylate 98%
Dimethyl acetylenedicarboxylate
Fórmula: C₆H₆O₄
Ponto de ebulição: 95…98 °C/19mmHg
Ponto de Fusão: –18 °C
Densidade: 1,156 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008456
Número CAS: 762-42-5
EINECS: 212-098-4
UN: 3265
ADR: 8,II