Print…
3,4-Xilidina 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,4-Dimetilanilina
OR1954-1KG OR1954-250G
APOSOR1954-1KGEA 306 EUR
APOSOR1954-1KG APOSOR1954-250G
3,4-Xilidina 97%
3,4-Xilidina
Fórmula: C₈H₁₁N
Peso Molecular: 121.18 g/mol
Ponto de ebulição: 226…228 °C
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Densidade: 1.076 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007810
Número CAS: 95-64-7
EINECS: 202-437-4
UN: 3452
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10217