Print…
2,7-Dibromonaphthalene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR19537-10G OR19537-25G
APOSOR19537-10GEA 60.9 EUR
APOSOR19537-10G APOSOR19537-25G
2,7-Dibromonaphthalene 98%
2,7-Dibromonaphthalene
Fórmula: C₁₀H₆Br₂
Ponto de Fusão: 139…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00238580
Número CAS: 58556-75-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III