Print…
3-Butyne-1-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1952-100G OR1952-500G
APOSOR1952-100GEA 69.6 EUR
APOSOR1952-100G APOSOR1952-500G
3-Butyne-1-ol
3-Butyne-1-ol
Fórmula: C₄H₆O
Ponto de ebulição: 128…130 °C
Densidade: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002955
Número CAS: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
UN: 1986
ADR: 3+6.1,III