Print…
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
OR19518-25G OR19518-5G OR19518-100G
APOSOR19518-25GEA 49.3 EUR
APOSOR19518-25G APOSOR19518-5G APOSOR19518-100G
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol 97%
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₁NO
Peso Molecular: 137.18 g/mol
Ponto de Fusão: 75…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008062
Número CAS: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5