Print…
2-Bromo-N,N-dimethylpyridin-4-amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4-(dimethylamino)pyridine
OR19500-1G OR19500-5G
APOSOR19500-1GEA 58 EUR
APOSOR19500-1G APOSOR19500-5G
2-Bromo-N,N-dimethylpyridin-4-amine 98%
2-Bromo-N,N-dimethylpyridin-4-amine
Fórmula: C₇H₉BrN₂
Peso Molecular: 201.0600 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11036210
Número CAS: 396092-82-3