Print…
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR19496-5ML OR19496-1ML
APOSOR19496-5MLEA 207 EUR
APOSOR19496-5ML APOSOR19496-1ML
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol 95%
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol
Fórmula: C₁₈H₃₄O
Ponto de ebulição: 155 °C/0,5mmHg
Densidade: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00056667
Número CAS: 506-43-4
EINECS: 208-038-1