Print…
1-Propanesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR19492-100G OR19492-500G
APOSOR19492-100GEA 0 EUR
APOSOR19492-100G APOSOR19492-500G
1-Propanesulphonyl chloride 97%
1-Propanesulphonyl chloride
Fórmula: C₃H₇ClO₂S
Ponto de ebulição: 78…79 °C/15mmHg
Densidade: 1,267 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 97 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007462
Número CAS: 10147-36-1
EINECS: 233-414-7
UN: 3265
ADR: 8,II