Print…
5-Metoxisalicilaldeído 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
OR1949-25G OR1949-100G
APOSOR1949-25GEA 200 EUR
APOSOR1949-25G APOSOR1949-100G
5-Metoxisalicilaldeído 98%
5-Metoxisalicilaldeído
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 103 °C/2,5mmHg
Ponto de Fusão: 4 °C
Densidade: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003332
Número CAS: 672-13-9