Print…
3,5-Dichlorotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR19487-25G OR19487-100G
APOSOR19487-25GEA 105 EUR
APOSOR19487-25G APOSOR19487-100G
3,5-Dichlorotoluene
3,5-Dichlorotoluene
Fórmula: C₇H₆Cl₂
Ponto de ebulição: 78…79 °C/9mmHg
Ponto de Fusão: 24…26 °C (sublimação)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035819
Número CAS: 25186-47-4