Print…
2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR19485-25G OR19485-5G
APOSOR19485-25GEA 112 EUR
APOSOR19485-25G APOSOR19485-5G
2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline
2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline
Fórmula: C₁₀H₁₄BrN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052693
Número CAS: 103273-01-4