Print…
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR19480-1G OR19480-250MG OR19480-5G
APOSOR19480-1GEA 241 EUR
APOSOR19480-1G APOSOR19480-250MG APOSOR19480-5G
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Ponto de Fusão: 47…49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08060493
Número CAS: 343880-24-0