Print…
3,5-Dibromopyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1947-100G OR1947-25G OR1947-500G
APOSOR1947-100GEA 49.3 EUR
APOSOR1947-100G APOSOR1947-25G APOSOR1947-500G
3,5-Dibromopyridine 98%
3,5-Dibromopyridine
Fórmula: C₅H₃Br₂N
Ponto de ebulição: 222 °C
Ponto de Fusão: 110…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014634
Número CAS: 625-92-3
EINECS: 210-916-4