Print…
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: DPPF, 1,1-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
OR1945-100G OR1945-25G OR1945-5G
APOSOR1945-100GEA 79.9 EUR
APOSOR1945-100G APOSOR1945-25G APOSOR1945-5G
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene 99%
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
Fórmula: C₃₄H₂₈FeP₂
Peso Molecular: 554.39 g/mol
Ponto de Fusão: 181…183 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001422
Número CAS: 12150-46-8
EINECS: 430-420-3