Print…
4-Nitrophenylhydrazine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride, (4-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride, 4-Nitrophenylhydrazinium chloride
OR1938-100G OR1938-25G OR1938-5G
APOSOR1938-100GEA 168 EUR
APOSOR1938-100G APOSOR1938-25G APOSOR1938-5G
4-Nitrophenylhydrazine hydrochloride
4-Nitrophenylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₆H₇N₃O₂·HCl
Ponto de Fusão: 198…200 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00040592
Número CAS: 636-99-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III