Print…
3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1933-1G OR1933-25G OR1933-5G
APOSOR1933-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1933-1G APOSOR1933-25G APOSOR1933-5G
3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₈BClO₄
Ponto de Fusão: 174…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659874
Número CAS: 603122-82-3