Print…
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Ethoxy-3,5-dimethylbenzeneboronic acid, 4-Ethoxy-3,5-dimethylphenylboronic acid, (4-Ethoxy-3,5-dimethylphenyl)boronic acid, 3,5-Dimethyl-4-ethoxybenzeneboronic acid
OR1931-25G OR1931-5G
APOSOR1931-25GEA 231 EUR
APOSOR1931-25G APOSOR1931-5G
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₅BO₃
Ponto de Fusão: 206…212 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02179463
Número CAS: 850568-59-1