Print…
1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (1-Methyl-1H-indol-2-yl)boronic acid
OR1923-1G OR1923-250MG
APOSOR1923-1GEA 143 EUR
APOSOR1923-1G APOSOR1923-250MG
1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
1-Methyl-2-indoleboronic acid
Fórmula: C₉H₁₀BNO₂
Ponto de Fusão: 108…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01114668
Número CAS: 191162-40-0