Print…
6-Aminopicolinic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1917-25G OR1917-5G OR1917-100G
APOSOR1917-25GEA 0 EUR
APOSOR1917-25G APOSOR1917-5G APOSOR1917-100G
6-Aminopicolinic acid 98%
6-Aminopicolinic acid
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00233711
Número CAS: 23628-31-1